Tisk…
2,3-Dibromopropene 80% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3-Dibromo-1-propene
147740100 147740500 147742500
ACRO147740100EA 1380 CZK
ACRO147740100 ACRO147740500 ACRO147742500
2,3-Dibromopropene 80% tech.
2,3-Dibromopropene
Vzorec: C₃H₄Br₂
Bod varu: 42…44 °C (17 mmHg)
Hustota: 2,13 g/cm³
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000211
CAS číslo: 513-31-5
EINECS: 208-155-8
UN: 3334
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03050
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥75 %
Elemental Analysis 14.58 to 18.56 % (N)