Tisk…
Methyl phenylacetate ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Phenylacetic acid methyll ester
A15537.0B A15537.0I A15537.30
A15537.0BEA 2300 CZK
A15537.0B A15537.0I A15537.30
Methyl phenylacetate ≥99%
Methyl phenylacetate
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Bod varu: 218…220 °C
Bod tání: 49…50 °C
Hustota: 1,067
Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008453
CAS číslo: 101-41-7
EINECS: 202-940-9
Merck Index: 14,7268