Methyl phenylacetate 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Phenylacetic acid methyll ester
148440050
148442500
148440010
ACRO148440050EA
1030
CZK
ACRO148440050
ACRO148442500
ACRO148440010
Methyl phenylacetate 99+%
Methyl phenylacetate
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ MW: 150.18 Bod varu: 218 Bod tání: 49…50 °C Hustota: 1.067 g/cm³ Bod vzplanutí: 95 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008453 CAS číslo: 101-41-7 EINECS: 202-940-9 Merck Index: 12,07422 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |