Benzylacetát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B23472.36
B23472.0E
B23472.36EA
1100
CZK
B23472.36
B23472.0E
Benzylacetát ≥99%
Benzylacetát
Purity: 99%
CAS No.: 140-11-4
Molecular Formula: CH3CO2CH2C6H5
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 95°(203°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.053
Refractive Index: 1.5020
Appearance: Colourless
Odour: Fruit-like
Melting Point: -51°
Boiling Point: 205-207°
Beilstein Reference: 1908121
Merck Reference: 14,1123
MDL No.: MFCD00008712
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ Bod varu: 205…207 °C Bod tání: –51 °C Hustota: 1,053 Bod vzplanutí: 95 °C (203 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008712 CAS číslo: 140-11-4 EINECS: 205-399-7 Merck Index: 14,1123 |