Tisk…
Benzylacetát 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
105820010 105822500
ACRO105820010EA 2760 CZK
ACRO105820010 ACRO105822500
Benzylacetát 99+%
Benzylacetát
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Bod varu: 206 °C (1013 hPa)
Bod tání: –51 °C
Hustota: 1,055 g/cm³
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008712
CAS číslo: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Index: 13,01125
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5010 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %