Tisk…
Isopropenyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
10914-170KG 10914-1KG 10914-25KG
SIAL10914-170KGEA 0 CZK
SIAL10914-170KG SIAL10914-1KG SIAL10914-25KG
Isopropenyl acetate, Sigma-Aldrich®
Isopropenyl acetate
Balení: produced by Wacker Chemie AG
Vzorec: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Bod varu: 94 °C (1013 hPa)
Bod tání: –93 °C
Hustota: 0,9188 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008709
CAS číslo: 108-22-5
EINECS: 203-562-7
UN: 2403
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05223