Tisk…
Isopropenyl acetate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
152500010 152502500
ACRO152500010EA 2690 CZK
ACRO152500010 ACRO152502500
Isopropenyl acetate 99%
Isopropenyl acetate
Vzorec: C₅H₈O₂
MW: 100.12
Bod varu: 94
Bod tání: –93 °C
Hustota: 0.92 g/cm³
Bod vzplanutí: 10 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008709
CAS číslo: 108-22-5
EINECS: 203-562-7
UN: 2403
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05223
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %