Tisk…
3-methylpentan, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
68320-50ML 68320-5ML
68320-50MLEA 13750 CZK
68320-50ML 68320-5ML
3-methylpentan, Supelco®
3-methylpentan
Vzorec: C₆H₁₄
Bod varu: 64 °C (1013 hPa)
Bod tání: –118 °C
Hustota: 0,664 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009342
CAS číslo: 96-14-0
EINECS: 202-481-4
UN: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=735c89dc450d547ebef567bb643698327134d388&vid=3022c34d07dad177b9a3300a8b67a94ff7182088&prid=web&clid=SAPDAM