Tisk…
3,3-Dimethylpentane 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
152660010 152660050 152660250
ACRO152660010EA 1600 CZK
ACRO152660010 ACRO152660050 ACRO152660250
3,3-Dimethylpentane 99%
3,3-Dimethylpentane
Vzorec: C₇H₁₆
Bod varu: 86 °C (760 mmHg)
Bod tání: –135 °C
Hustota: 0,69 g/cm³
Bod vzplanutí: –6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009322
CAS číslo: 562-49-2
EINECS: 209-230-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3900 to 1.3920 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %