Tisk…
2-Methylpentan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
M65807-5G M65807-100G
SIALM65807-5GEA 1050 CZK
SIALM65807-5G SIALM65807-100G
2-Methylpentan, Sigma-Aldrich®
2-Methylpentan
Vzorec: C₆H₁₄
Bod varu: 62 °C (1013 hPa)
Bod tání: –154 °C
Hustota: 0,653 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009406
CAS číslo: 107-83-5
EINECS: 203-523-4
UN: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ce61b1646b637970765dc4b16a997650aeccfd1&vid=71606860b34952f73fd29b7df735dd0916b1e93c&prid=web&clid=SAPDAM