2-Methylpentan ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L03001.AE
L03001.AP
L03001.AEEA
2020
CZK
L03001.AE
L03001.AP
2-Methylpentan ≥99%
2-Methylpentan
Purity: 99+%
CAS No.: 107-83-5
Molecular Formula: C6H14
Formula Weight: 86.18
Flash Point: -40°(-40°F)
Refractive Index: 1.3710
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -154°
Boiling Point: 61-62°
Beilstein Reference: 1730735
UN No.: 1208
MDL No.: MFCD00009406
Vzorec:
C₆H₁₄ Bod varu: 61…62 °C Bod tání: –154 °C Hustota: 0,653 Bod vzplanutí: –40 °C (–40 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009406 CAS číslo: 107-83-5 EINECS: 203-523-4 UN: 1208 ADR: 3,II |