2-Methylnonane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B20849.03
B20849.06
B20849.14
B20849.03EA
1470
CZK
B20849.03
B20849.06
B20849.14
2-Methylnonane ≥98%
2-Methylnonane
Purity: 98+%
CAS No.: 871-83-0
Molecular Formula: C10H22
Formula Weight: 142.29
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.410
Odour: Petroleum-like
Boiling Point: 166°
Beilstein Reference: 1696990
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00027321
Vzorec:
C₁₀H₂₂ Bod varu: 166 °C Hustota: 0,72 Bod vzplanutí: 46 °C (115 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00027321 CAS číslo: 871-83-0 EINECS: 212-814-5 UN: 3295 ADR: 3,III |