Tisk…
2-methylbutan, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: iso-Pentane
MQ100
59060-5ML 59060-10ML
59060-5MLEA 2230 CZK
59060-5ML 59060-10ML
2-methylbutan, Supelco®
2-methylbutan
Vzorec: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
MW: 72.15
Bod varu: 28
Bod tání: –160 °C
Hustota: 0.62 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009338
CAS číslo: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN: 1265
ADR: 3 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a3b6c29609570bf029ff5139d3ce2fe75de9bad&vid=d1fe229673400253d4f2748b1b0d484c4f921fb9&prid=web&clid=SAPDAM