Tisk…
2-methylbutan, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
Synonyms: iso-Pentane
8113.1000EA 2550 CZK
8113.1000 8113.9025
2-methylbutan, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
2-methylbutan
Vzorec: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
MW: 72,15 g/mol
Bod varu: 28 °C (1013 hPa)
Bod tání: –160 °C
Hustota: 0,62 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009338
CAS číslo: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (by GC) min. 99 %
Boiling Point 27.5 - 28.5 °C
Residue after Evaporation max. 0.005 %