2-methylbutan ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
19387.AP
19387.AY
19387.APEA
2190
CZK
19387.AP
19387.AY
2-methylbutan ≥99%
2-methylbutan
Purity: 99+%
CAS No.: 78-78-4
Molecular Formula: C5H12
Formula Weight: 72.14
Flash Point: -57°(-70°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.62
Refractive Index: 1.3540
Appearance: Colourless
Boiling Point: 30°
UN No.: 1265
MDL No.: MFCD00009338
Vzorec:
CH₃CH₂CH(CH₃)₂ Bod varu: 30 °C Bod tání: –160 °C Hustota: 0,62 Bod vzplanutí: –57 °C (–70 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009338 CAS číslo: 78-78-4 EINECS: 201-142-8 UN: 1265 ADR: 3,I |