Tisk…
Skvalan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
85630-1L 85630-250ML
SIAL85630-1LEA 8360 CZK
SIAL85630-1L SIAL85630-250ML
Skvalan, Sigma-Aldrich®
Skvalan
Vzorec: C₃₀H₆₂
Bod varu: 470 °C (1013 hPa)
Bod tání: –35 °C
Hustota: 0,758 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008953
CAS číslo: 111-01-3
EINECS: 203-825-6
Merck Index: 12,08923