Tisk…
Skvalan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14605.0100 8.14605.1000
8.14605.0100EA 2050 CZK
8.14605.0100 8.14605.1000
Skvalan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Skvalan
Vzorec: C₃₀H₆₂
Bod varu: 470 °C (1013 hPa)
Bod tání: –35 °C
Hustota: 0,758 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008953
CAS číslo: 111-01-3
EINECS: 203-825-6
Merck Index: 12,08923