Skvalan ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A17931.22
A17931.36
A17931.22EA
1790
CZK
A17931.22
A17931.36
Skvalan ≥98%
Skvalan
Purity: 98%
CAS No.: 111-01-3
Molecular Formula: C30H62
Formula Weight: 422.83
Flash Point: 218°(424°F)
Refractive Index: 1.4510
Melting Point: -38°
Boiling Point: 210-215°/1mm
Beilstein Reference: 776019
Merck Reference: 14,8767
MDL No.: MFCD00008953
Vzorec:
C₃₀H₆₂ Bod varu: 210…215 °C (1 mmHg) Bod tání: –38 °C Hustota: 0,81 Bod vzplanutí: 218 °C (424 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008953 CAS číslo: 111-01-3 EINECS: 203-825-6 Merck Index: 14,8767 |