Tisk…
2,3-Dimethylbutane 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
116100050 116101000 116100010
ACRO116100050EA 864 CZK
ACRO116100050 ACRO116101000 ACRO116100010
2,3-Dimethylbutane 98+%
2,3-Dimethylbutane
Vzorec: C₆H₁₄
MW: 86.18
Bod varu: 58 °C (760 mmHg)
Bod tání: –129 °C
Hustota: 0.662 g/cm³
Bod vzplanutí: –29 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008925
CAS číslo: 79-29-8
EINECS: 201-193-6
UN: 2457
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3740 to 1.3760 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥98.0 %