Tisk…
Opakovaně použitelné špunty do uší, E-A-R™ Tracer™
Dodavatel: 3M
TR01000 TR01001 TR01020
111-0726EA 6930 CZK
111-0726 111-1128 111-1129
Opakovaně použitelné špunty do uší, E-A-R™ Tracer™
Chrániče zátkové Chrániče zátkové k opakovatelnému použití
Unikátní, univerzální špunty do uší E-A-R™ Tracer™ se pohodlně přizpůsobí většině zvukovodů a poskytují vysokou úroveň útlumu s přidanou výhodou detekovatelné kovové šňůry, která je ideální pro potravinářský průmysl. Předem tvarované špunty do uší s třemi zarážkami jsou vyrobeny z pružných materiálů, které jsou předem vytvarovány, aby se dobře přizpůsobily uchu.
  • omyvatelné, opakovaně použitelné, snadno čistitelné
  • delší stonek usnadňuje vložení
  • vyrobené z měkké, odolné silikonové gumy se šňůrkou
SNR: 32 dB (Tracer™)/20 dB (Tracer™ 20)
Certifikace: More Product Information