Tisk…
Tlakové filtrační zařízení, Whatman™
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
10451610 10451710 10452006 10453001 10453007 10450450
514-0788EA 167930 CZK
514-0788 514-0315 WHAT10452006 514-0352 WHAT10453007 WHAT10450450
Tlakové filtrační zařízení, Whatman™
Filtry Jednotky filtrační membránové
Tlakové filtrační zařízení s nálevkou na vzorek jsou vhodné pro filtraci šarží vzroků od objemu 20 ml. Zařízení bez odsávacích láhví jsou spojeny do řady a jsou vhodné pro vetší objemy, až několik litrů.
Filtration of liquids and gases is possible, including sterile filtration of serums or clear filtration of media that are difficult to filter, especially those that are highly viscous. Membranes, paper or glass fiber filter discs can be used. Cleaning and changing of filters is completed in a few steps.
All units are equipped with pressure-resistant filter supports. High-quality silicone or PTFE O-rings seal the systems. Please ensure that you use only intact seals for safety reasons. PTFE versions are available in addition to stainless steel devices, for use with corrosive media.