Tisk…
Jednorázové špunty do uší,-E-A-R™ Push-Ins™
Dodavatel: 3M
EX01020 EX01021
111-1798EA 4480 CZK
111-1798 MMMAEX01021
Jednorázové špunty do uší,-E-A-R™ Push-Ins™
Chrániče zátkové Chrániče zátkové jednorázové
Tyto zátkové chrániče sluchu se velmi snadno nasazují, není nutné žádné tvarování, jemné zatlačení stačí k dosažení pevného zasunutí. Uživatel se nemusí dotknout pěny během nasazování, díky čemuž je tento typ zátkových chráničů sluchu nejhygieničtější.
  • díky pružnému úchytu je vložení a vytažení čistší a snazší
  • formovací pěna EAR se změkčuje teplem těla, čímž se přizpůsobí každému uchu a při delším nošení se stává pohodlnější
  • nízkotlaké těsnění, k dispozici s a bez šnůrky
Vhodné pro expozici vysokým úrovním hluku a zejména pro nízkofrekvenční hluk naMore Product Information