Isooktán ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83630.320EA
8570
CZK
83630.320
83630.290
Isooktán ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Izooktán
Vzorec:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ Bod varu: 99,2 °C (1013 hPa) Bod tání: –107 °C Hustota: 0,692 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –12 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008943 CAS číslo: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN: 1262 ADR: 3,II Merck Index: 13,05212 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) | Min. 99.50 % |
Water | Max. 0.01 % |
Non-volatile residue | Max. 0.0005 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Transmittance (220 nm) | Min. 70.0 % |
Transmittance (235 nm) | Min. 80.0 % |
Transmittance (255 nm) | Min. 98.0 % |
Conforms to BDH 15246 | Passes test |