Tisk…
Jednorázové špunty do uší, E-A-RSoft™ FX
Dodavatel: 3M
ES01020 ES01021
111-0835EA 2460 CZK
111-0835 MMMAES01021
Jednorázové špunty do uší, E-A-RSoft™ FX
Chrániče zátkové Chrániče zátkové jednorázové
Tento pěnový špunt do uší s tvarem kuželového zvonu a velmi měkkou pěnou se snadno přizpůsobí a účinně těsní, čímž poskytuje nejvyšší potlačení hluku dostupnou v průmyslu. Vlastní formulace polyuretanové pěny zajišťuje pomalé zotavené a extrémní měkkost pro optimální pohodlí.
  • tvar příruby slouží jako účinné vkládací zařízení při jeho tvarování dle ucha
  • dobře se přizpůsobí ve zvukovodu
  • k dispozici s nebo bez šnůrky
  • kompatibilní s dalšími PPE
SNR: 39 dB