Tisk…
Kombinézy odolné proti chemikáliím, 4530
Dodavatel: 3M
4530M 4530L 4530XL 4530XXL 4530S
113-0594EA 549 CZK
113-0594 113-0595 113-0596 113-0597 MMMA4530S
Kombinézy odolné proti chemikáliím, 4530
Jednorázové oděvy
Tyto jednorázové overaly jsou vyrobeny z lehkého, prodyšného PP s odolností k šíření plamene. Navrženy k nošení přes základní ohnivzdorný oděv, poskytují ochranu k prachům a lehkým postřikům kapalinami.
  • Ohnivzdorná úprava nabízí sekundární ochranu proti teplu a plameni
  • Prodyšný materiál pomáhá snižovat hromadění tepla
  • Pletené manžety poskytují měkký uzávěr zápěstí pro větší pohodlí ve srovnání s elastickými uzávěry
  • Vyztužený klínek mezi nohama pro zvýšení odolnosti při ohýbání a dřepu
  • Dvoucestný zip s uzavíratelnou klopou, třípanelový design kapuce
  • Elastický pas a kotníky pro pohodlí a svobodu pohybu
  • Antistatický povlak na obou stranách pomáhá snižovat hromadění statické elektřiny a zabraňuje riziku statického výboje během používání
Typické aplikace pro tento pracovní oděv zahrnují: sváření, broušení kovů, obecné manipulace s práškovými materiály a zpracování dřeva.
Barva: Modrá (bílý zadní díl).
Certifikace: Typ 5/6, EN 1073-2, EN 1149-5, ISO 14116; kat. III.