Tisk…
Isooktán ≥98%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
28775.290EA 1720 CZK
28775.290 28775.368 28775.461
Isooktán ≥98%, TECHNICAL
Izooktán
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Bod varu: 99,2 °C (1013 hPa)
Bod tání: –107 °C
Hustota: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008943
CAS číslo: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %
Refractive index (20°C) 1.391 - 1.393