Tisk…
Isooktán 99+% ACS Spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
421985000 421980025
ACRO421985000EA 2160 CZK
ACRO421985000 ACRO421980025
Isooktán 99+% ACS Spectroscopy
Izooktán
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114.23
Bod varu: 99.2
Bod tání: –107 °C
Hustota: 0.69 g/cm³
Bod vzplanutí: –12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008943
CAS číslo: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Sulfur compounds (as S) ≤0.005 %
Water soluble titr. acid ≤0.0003 meq/g