Tisk…
Isooktán, dry_extra 99.5%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
326941000 326940010
326941000.EA 1060 CZK
326941000. 326940010.
Isooktán, dry_extra 99.5%, AcroSeal®
Izooktán
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114.23
Bod varu: 98…99 °C (760 mmHg)
Bod tání: –107 °C
Hustota: 0.69 g/cm³
Bod vzplanutí: –12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008943
CAS číslo: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %