Isooktán 99+%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
295720010
295720025
295720250
ACRO295720010EA
2120
CZK
ACRO295720010
ACRO295720025
ACRO295720250
Isooktán 99+%, pure
Izooktán
Vzorec:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ MW: 114.23 Bod varu: 98…99 °C (760 mmHg) Bod tání: –107 °C Hustota: 0.69 g/cm³ Bod vzplanutí: –12 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008943 CAS číslo: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN: 1262 ADR: 3 II Merck Index: 13,05212 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3900 to 1.3920 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |