Tisk…
Isooktán 99.5% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
265440010 265440025 265440250
ACRO265440010EA 2850 CZK
ACRO265440010 ACRO265440025 ACRO265440250
Isooktán 99.5% for analysis
Izooktán
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114.23
Bod varu: 98…99 °C (760 mmHg)
Bod tání: –107 °C
Hustota: 0.69 g/cm³
Bod vzplanutí: –12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008943
CAS číslo: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.01 % (Coulometric)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
H2S+foreign org. S cmpds ≤50 ppm