Tisk…
Isooktán 99% for spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
167910025 167915000
ACRO167910025EA 6290 CZK
ACRO167910025 ACRO167915000
Isooktán 99% for spectroscopy
Izooktán
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Bod varu: 99,2 °C (1013 hPa)
Bod tání: –107 °C
Hustota: 0,69 g/cm³
Bod vzplanutí: –12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008943
CAS číslo: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥98.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %