Tisk…
2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
128511-100G 128511-25G
SIAL128511-100GEA 2690 CZK
SIAL128511-100G SIAL128511-25G
2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane, Sigma-Aldrich®
2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
Vzorec: C₁₆H₃₄
MW: 226.45
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008856
CAS číslo: 4390-04-9
EINECS: 224-506-8
UN: 3295
ADR: 3 III