Nitro-tert-butane ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Methyl-2-nitropropane
A19608.06
A19608.14
A19608.22
A19608.06EA
975
CZK
A19608.06
A19608.14
A19608.22
Nitro-tert-butane ≥98%
Nitro-tert-butane
Purity: 98+%
CAS No.: 594-70-7
Molecular Formula: (CH3)3CNO2
Formula Weight: 103.12
Flash Point: 19°(66°F)
Refractive Index: 1.400
Melting Point: 27-31°
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 1744184
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00007393
Vzorec:
C₄H₉NO₂ MW: 103,12 g/mol Bod varu: 126…127 °C Bod tání: 27…31 °C Hustota: 0,950 Bod vzplanutí: 19 °C (66 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007393 CAS číslo: 594-70-7 EINECS: 209-851-4 UN: 1325 ADR: 4.1,II |