Tisk…
Isopentylamine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Amino-3-methylbutane, Isopentyl amine, Isoamylamine, 3-Methylbutylamine, Leucamine
155470250 155470050 155471000
ACRO155470250EA 1380 CZK
ACRO155470250 ACRO155470050 ACRO155471000
Isopentylamine 99%
Isopentylamine
Vzorec: C₅H₁₃N
Bod varu: 95…97 °C (760 mmHg)
Bod tání: –60 °C
Hustota: 0,75 g/cm³
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008203
CAS číslo: 107-85-7
EINECS: 203-526-0
UN: 1106
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05128
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %