Izobutylamin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99%
CAS No.: 78-81-9
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2NH2
Formula Weight: 73.14
Flash Point: -9°(15°F)
Refractive Index: 1.3970
Odour: Amine-like
Melting Point: -85°
Boiling Point: 67-69°
Beilstein Reference: 385626
Merck Reference: 14,5132
UN No.: 1214
MDL No.: MFCD00008146
Vzorec:
C₄H₁₁N Bod varu: 67…69 °C Bod tání: –85 °C Hustota: 0,736 Bod vzplanutí: –9 °C (15 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008146 CAS číslo: 78-81-9 EINECS: 201-145-4 UN: 1214 ADR: 3,II Merck Index: 14,5132 |