Tisk…
2-chlor-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: tert-Butyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
19780-1L 19780-250ML
SIAL19780-1LEA 2210 CZK
SIAL19780-1L SIAL19780-250ML
2-chlor-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®
2-chlor-2-methylpropan
Vzorec: C₄H₉Cl
MW: 92.57
Bod varu: 51
Bod tání: –28 °C
Hustota: 0.85 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –27 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000816
CAS číslo: 507-20-0
EINECS: 208-066-4
UN: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01561