2-chlor-2-methylpropan ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
tert-Butyl chloride
A13004.AK
A13004.AP
A13004.AU
AB114836.0500
A13004.AKEA
951
CZK
A13004.AK
A13004.AP
A13004.AU
ABCRAB114836.0500
2-chlor-2-methylpropan ≥98%
2-chlor-2-methylpropan
Purity: 98+%
CAS No.: 507-20-0
Molecular Formula: (CH3)3CCl
Formula Weight: 92.57
Flash Point: -27°(-16°F)
Refractive Index: 1.3848
Odour: Mild
Melting Point: -26°
Boiling Point: 50-52°
Beilstein Reference: 1730872
Merck Reference: 14,1562
UN No.: 1127
MDL No.: MFCD00000816
Vzorec:
C₄H₉Cl MW: 92,57 g/mol Bod varu: 50…52 °C Bod tání: –26 °C Hustota: 0,846 Bod vzplanutí: –27 °C (–16 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000816 CAS číslo: 507-20-0 EINECS: 208-066-4 UN: 1127 ADR: 3,II Merck Index: 14,1562 |