Tisk…
Mikrobyrety, dle Banga, rovný kohout, Schellbachův pruh, BLAUBRAND®
Dodavatel: Brand
24265 24269 924265
BRND24265EA 11680 CZK
BRND24265 BRND24269 BRND924265
Mikrobyrety, dle Banga, rovný kohout, Schellbachův pruh, BLAUBRAND®
Byrety
Borosilikátové sklo 3.3, třída AS, označení DE-M.
  • kalibrace na 'TD, Ex'
  • Schellbachův pruh, rysky na hlavní stupnici
  • se základnou
Certifikace: DIN EN ISO 385
Informace pro objednávání: Byrety s jednotlivými certifikáty (spíše než certifikáty šarže) jsou také k dispozici, prosím kontaktujte VWR pro podrobnosti o celé škále.