Tisk…
2-chlor-2-methylpropan 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
109500025 109500250 109505000
ACRO109500025EA 5150 CZK
ACRO109500025 ACRO109500250 ACRO109505000
2-chlor-2-methylpropan 99%
2-chlor-2-methylpropan
Vzorec: C₄H₉Cl
Bod varu: 51 °C (1013 hPa)
Bod tání: –25 °C
Hustota: 0,85 g/cm³
Bod vzplanutí: –27 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000816
CAS číslo: 507-20-0
EINECS: 208-066-4
UN: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01561
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3838 to 1.3858 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA