2-Chloro-2-methylbutane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A11703.06
A11703.14
A11703.22
A11703.06EA
1070
CZK
A11703.06
A11703.14
A11703.22
2-Chloro-2-methylbutane 95%
2-Chloro-2-methylbutane
Purity: 95%
CAS No.: 594-36-5
Molecular Formula: C5H11Cl
Formula Weight: 106.60
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4042
Melting Point: -73°
Boiling Point: 85-86°
Beilstein Reference: 1696930
UN No.: 1107
MDL No.: MFCD00000818
Vzorec:
C₅H₁₁Cl Bod varu: 85…86 °C Bod tání: –73 °C Hustota: 0,866 Bod vzplanutí: –10 °C (14 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000818 CAS číslo: 594-36-5 EINECS: 209-836-2 UN: 1107 ADR: 3,II |