Tisk…
Byrety kompaktní automatické, SILBERBRAND
Dodavatel: Brand
23829 23830
BRND23829EA 4820 CZK
BRND23829 BRND23830
Byrety kompaktní automatické, SILBERBRAND
Byrety
Borosilikátové sklo 5.4, hnědá byreta, hnědá PE lahev, třída B.
  • modulární koncept - všechny součásti vyměnitelné
  • kalibrace na 'TD, Ex'
  • bílé graduace a automatické nulování
25 ml: Chybové limity dle třídy B, DIN EN ISO 385.
50 ml: DIN EN ISO 385, třída B.
Informace pro objednávání: Prosím objednejte si podpěry, svorky byret a pryžové měchýře zvlášť.
Informace o dodávce: Byreta dodávána s 1000 ml PE zásobní lahví s podstavcem a PVC plnícími hadičkami.