Tisk…
Byrety kompaktní automatické, Schellbachův pruh, SILBERBRAND
Dodavatel: Brand
23809 23810 23811
BRND23809EA 3650 CZK
BRND23809 BRND23810 BRND23811
Byrety kompaktní automatické, Schellbachův pruh, SILBERBRAND
Byrety
AR® glass, třída B.
  • kalibrace na dodat 'TD, Ex'
  • Schellbachův pruh, snížená vzdálenost mezi dělícími značkami
  • odstranitelný PTFE kohout
Chybové limity dle třídy B, DIN EN ISO 385.
Informace pro objednávání: Prosím objednejte podpěry a svorky byret zvlášť.
Informace o dodávce: Dodávány jako hadička byrety, kohout s precizní špičkou, plnící hadička (PVC) a 1000 ml PE lahev s podstavcem.