1-Chloro-2-methylpropane ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L04181.18
L04181.30
L04181.18EA
1410
CZK
L04181.18
L04181.30
1-Chloro-2-methylpropane ≥98%
1-Chloro-2-methylpropane
Purity: 98%
CAS No.: 513-36-0
Molecular Formula: C4H9Cl
Formula Weight: 92.57
Flash Point: -7°(19°F)
Refractive Index: 1.3975
Odour: Sweet
Melting Point: -131°
Boiling Point: 68-69°
Beilstein Reference: 635650
Merck Reference: 14,5138
UN No.: 1127
MDL No.: MFCD00000954
Vzorec:
C₄H₉Cl MW: 92,57 g/mol Bod varu: 68…69 °C Bod tání: –131 °C Hustota: 0,879 Bod vzplanutí: –7 °C (19 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000954 CAS číslo: 513-36-0 EINECS: 208-157-9 UN: 1127 ADR: 3,II Merck Index: 14,5138 |