1-Chloro-2,2-dimethylpropane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 753-89-9
Molecular Formula: C5H11Cl
Formula Weight: 106.60
Flash Point: -8°(17°F)
Refractive Index: 1.4039
Odour: Sweet
Melting Point: -20°
Boiling Point: 83-84°
Beilstein Reference: 1730985
UN No.: 1107
MDL No.: MFCD00000941
Vzorec:
C₅H₁₁Cl Bod varu: 83…84 °C Bod tání: –20 °C Hustota: 0,868 Bod vzplanutí: –8 °C (17 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000941 CAS číslo: 753-89-9 EINECS: 212-040-8 UN: 1107 ADR: 3,II |