6-Methyl-2,4-heptanedione ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13373.04
A13373.09
A13373.18
A13373.04EA
817
CZK
A13373.04
A13373.09
A13373.18
6-Methyl-2,4-heptanedione ≥98%
6-Methyl-2,4-heptanedione
Purity: 98+%
CAS No.: 3002-23-1
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4560
Boiling Point: 183°
Beilstein Reference: 1751122
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00008939
Vzorec:
C₈H₁₄O₂ MW: 142.2 Bod varu: 183 °C Hustota: 0.919 Bod vzplanutí: 58 °C (136 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008939 CAS číslo: 3002-23-1 EINECS: 221-093-6 UN: 1224 ADR: 3 III |