3-Butylacetylacetone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-n-Butyl-2,4-pentanedione
A11236.09
A11236.18
A11236.09EA
5700
CZK
A11236.09
A11236.18
3-Butylacetylacetone ≥98%
3-Butylacetylacetone
Purity: 98%
CAS No.: 1540-36-9
Molecular Formula: C9H16O2
Formula Weight: 156.23
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 101-104°/10mm
MDL No.: MFCD00026235
Vzorec:
C₉H₁₆O₂ MW: 156,22 g/mol Bod varu: 101…104 °C (10 mmHg) Hustota: 0,927 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00026235 CAS číslo: 1540-36-9 EINECS: 216-274-1 |