Tisk…

2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione 99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

408360050 408360250
ACRO408360050EA 4450 CZK
ACRO408360050 ACRO408360250
2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione 99%
2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione
Vzorec: C₉H₁₆O₂
MW: 156,22 g/mol
Bod varu: 66 °C (8 mmHg)
Hustota: 1,4586 g/cm³
Bod vzplanutí: 60 °C
MDL Number: MFCD00015040
CAS číslo: 18362-64-6
EINECS: 242-234-8
UN: 1224
ADR: 3,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR