4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Diacetone alcohol
A16248.0F
A16248.AE
A16248.AP
A16248.0FEA
2010
CZK
A16248.0F
A16248.AE
A16248.AP
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon ≥98%
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Purity: 98+%
CAS No.: 123-42-2
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4230
Odour: Pleasant
Melting Point: -47°
Boiling Point: 168°
Beilstein Reference: 1740440
Merck Reference: 14,2964
UN No.: 1148
MDL No.: MFCD00004471
Vzorec:
(CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃ MW: 116.16 Bod varu: 168 °C Bod tání: –47 °C Hustota: 0.935 Bod vzplanutí: 58 °C (136 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004471 CAS číslo: 123-42-2 EINECS: 204-626-7 UN: 1148 ADR: 3 III REACH: 01-2119473975-21 Merck Index: 13,02983 |