Tisk…
4-Hydroxy-3-methylbutanone tech. 85%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H28483.06 H28483.03
H28483.06EA 17370 CZK
H28483.06 H28483.03
4-Hydroxy-3-methylbutanone tech. 85%, technická kvalita
4-Hydroxy-3-methylbutanone
Purity: 85% CAS No.: 3393-64-4 Molecular Formula: C5H10O2 Formula Weight: 102.13 Refractive Index: 1.4325
Vzorec: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Bod varu: 90 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,9908 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004739
CAS číslo: 3393-64-4
EINECS: 222-238-6