Tisk…
5-methyl-2-hexanon ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Isoamyl methyl ketone, Methyl isoamyl ketone
L17584.AE L17584.AP L17584.0F
L17584.AEEA 841 CZK
L17584.AE L17584.AP L17584.0F
5-methyl-2-hexanon ≥99%
5-methyl-2-hexanon
Purity: 99% CAS No.: 110-12-3 Molecular Formula: C7H14O Formula Weight: 114.19 Flash Point: 41°(105°F) Refractive Index: 1.4075 Melting Point: -74° Boiling Point: 144-145° Beilstein Reference: 506163 UN No.: 2302 MDL No.: MFCD00008950
Vzorec: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Bod varu: 144…145 °C
Bod tání: –74 °C
Hustota: 0,812
Bod vzplanutí: 41 °C (105 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008950
CAS číslo: 110-12-3
EINECS: 203-737-8
UN: 2302
ADR: 3,III